Ácido octilfosfónico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
O0380-1G O0380-5G
TCIAO0380-1GEA 42 EUR
TCIAO0380-1G TCIAO0380-5G
Ácido octilfosfónico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido octilfosfónico
Formula: C₈H₁₉O₃P
Número MDL: MFCD00015841
Núm. CAS: 4724-48-5
EINECS: 225-218-5
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b975e4d65d03b62396376c96b433a1bc47887d5&vid=4b975e4d65d03b62396376c96b433a1bc47887d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C