Orlistat ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
O0381-1G
O0381-100MG
TCIAO0381-1GEA
124
EUR
TCIAO0381-1G
TCIAO0381-100MG
Orlistat ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Orlistat
Formula:
C₂₉H₅₃NO₅ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD05662360 Núm. CAS: 96829-58-2 Índice Merck: 14,06869 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Melting point | 43.0 to 47.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -33.0 to -36.0 deg (C=1, CHCL3) |