5-n-Octyl-2,2'-bithiophene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
O0383-1G O0383-5G
TCIAO0383-1GEA 119 EUR
TCIAO0383-1G TCIAO0383-5G
5-n-Octyl-2,2'-bithiophene ≥97.0% (por GC)
5-n-Octyl-2,2'-bithiophene
Formula: C₁₆H₂₂S₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 93164-73-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c7b5ae06daf62ccd622b5552ade3f5ca0566f27&vid=5c7b5ae06daf62ccd622b5552ade3f5ca0566f27&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %