O-[2-Oxo-1(2H)-pyridyl]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
O0390-5G O0390-1G
TCIAO0390-5GEA 56 EUR
TCIAO0390-5G TCIAO0390-1G
O-[2-Oxo-1(2H)-pyridyl]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
O-[2-Oxo-1(2H)-pyridyl]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Formula: C₁₀H₁₆BF₄N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00075475
Núm. CAS: 125700-71-2
UN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C