Oxfendazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl (6-(phenylsulphinyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate, Methyl [5-(Phenylsulphinyl)benzimidazol-2-yl]carbamate, [5-(Phenylsulphinyl)benzimidazol-2-yl]carbamic acid Methyl Ester
O0391-1G O0391-5G
TCIAO0391-1GEA 29 EUR
TCIAO0391-1G TCIAO0391-5G
Oxfendazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Oxfendazole
Formula: C₁₅H₁₃N₃O₃S
MW: 315,35 g/mol
Número MDL: MFCD00801063
Núm. CAS: 53716-50-0
EINECS: 258-714-5
Índice Merck: 14,06935
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %