3-Oxocyclobutanecarboxylic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
O0392-5G
O0392-1G
TCIAO0392-5GEA
104
EUR
TCIAO0392-5G
TCIAO0392-1G
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid
Formula:
C5H6O3 MW: 114,10 g/mol |
Número MDL:
MFCD00100900 Núm. CAS: 23761-23-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 68.0 to 72.0 deg-C |