Olanzapine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
O0393-1G
O0393-5G
TCIAO0393-1GEA
55
EUR
TCIAO0393-1G
TCIAO0393-5G
Olanzapine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Olanzapine
Formula:
C₁₇H₂₀N₄S Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00866702 Núm. CAS: 132539-06-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,06822 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 192.0 to 196.0 deg-C |