N-n-Octyl-3,4-thiophenedicarboximide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
5-n-Octyl-4H-thieno[3,4-c]pyrrole-4,6(5H)-dione, 5-Octyl-4H-thieno[3,4-c]pyrrole-4,6(5H)-dione
O0394-200MG
O0394-1G
TCIAO0394-200MGEA
47
EUR
TCIAO0394-200MG
TCIAO0394-1G
N-n-Octyl-3,4-thiophenedicarboximide ≥98.0% (por GC)
N-n-Octyl-3,4-thiophenedicarboximide
Formula:
C₁₄H₁₉NO₂S MW: 265,37 g/mol |
Número MDL:
MFCD23703118 Núm. CAS: 773881-43-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 122.0 to 126.0 deg-C |