Oxiracetam ≥96.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
O0398-1G O0398-5G
TCIAO0398-1GEA 31 EUR
TCIAO0398-1G TCIAO0398-5G
Oxiracetam ≥96.0% (by GC, total nitrogen)
Oxiracetam
Formula: C₆H₁₀N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00242951
Núm. CAS: 62613-82-5
Índice Merck: 14,06942
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=323e52482097e54f2c0ddb54edf3133bde22dabc&vid=323e52482097e54f2c0ddb54edf3133bde22dabc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C