Ofloxacin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 9-Fluoro-3-methyl-10-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-oxo-3,7-dihydro-2H-[1,4]oxazino[2,3,4-ij]quinoline-6-carboxylic acid, 9-Fluoro-3,7-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-2H-[1,4]oxazino[2,3,4-ij]quinoline-6-carboxylic acid
O0403-5G O0403-25G
TCIAO0403-5GEA 52 EUR
TCIAO0403-5G TCIAO0403-25G
Ofloxacin ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ofloxacin
Formula: C₁₈H₂₀FN₃O₄
MW: 361,37 g/mol
Número MDL: MFCD00226105
Núm. CAS: 82419-36-1
Índice Merck: 14,06771
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b678f39cebf92fd14a5eff55fa5078405804de9&vid=5b678f39cebf92fd14a5eff55fa5078405804de9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %