9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ofloxacin Impurity A
O0404-5G O0404-25G
TCIAO0404-5GEA 67 EUR
TCIAO0404-5G TCIAO0404-25G
9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC)
9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₉F₂NO₄
MW: 281.21 g/mol
Pto. de fusión: 311°C
Número MDL: MFCD00226106
Núm. CAS: 82419-35-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0a1708fd954de9786ef8bdf01b9895014e54a64&vid=b0a1708fd954de9786ef8bdf01b9895014e54a64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %