Oxazolo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,3-Dihydropyrido[2,3-d]oxazol-2-one
O0408-25G O0408-5G
TCIAO0408-25GEA 149 EUR
TCIAO0408-25G TCIAO0408-5G
Oxazolo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Oxazolo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Formula: C₆H₄N₂O₂
MW: 136.11 g/mol
Número MDL: MFCD00204215
Núm. CAS: 60832-72-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 212.0 to 216.0 deg-C