Oxetan-3-ol ≥96.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

O0409-1G O0409-5G
TCIAO0409-1GEA 37 EUR
TCIAO0409-1G TCIAO0409-5G
Oxetan-3-ol ≥96.0% (por GC)
Oxetan-3-ol
Formula: C₃H₆O₂
Pto. Ebullición: 50°C
Pto. de inflamación: 87°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09056790
Núm. CAS: 7748-36-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c84d00378fdd04085b46088403655439c631901&vid=9c84d00378fdd04085b46088403655439c631901&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR