3-n-Octyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-n-octyl-2-thienyl)-1,3,2-dioxaborolan, 3-n-Octyl-2-thiopheneboronic Acid Pinacol Ester
O0410-1G O0410-5G
TCIAO0410-1GEA 73 EUR
TCIAO0410-1G TCIAO0410-5G
3-n-Octyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥98.0% (por GC)
3-n-Octyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene
Formula: C₁₈H₃₁BO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 405165-14-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a620198b9df753270ba7621880c5cc2699ba50ae&vid=a620198b9df753270ba7621880c5cc2699ba50ae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %