Ornidazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(3-Chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-Chloro-3-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)propan-2-ol
O0417-5G O0417-25G
TCIAO0417-5GEA 41 EUR
TCIAO0417-5G TCIAO0417-25G
Ornidazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ornidazole
Formula: C₇H₁₀ClN₃O₃
MW: 219,63 g/mol
Número MDL: MFCD00057960
Núm. CAS: 16773-42-5
EINECS: 240-826-0
Índice Merck: 14,06872
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4195366beccbd27d461aa92f852e087b7d957ebe&vid=4195366beccbd27d461aa92f852e087b7d957ebe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C