7-Methoxy-8-(3-methyl-2-buten-1-yl)-2H-chromen-2-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 7-Methoxy-8-(3-methyl-2-butenyl)coumarin, 7-Methoxy-8-(3-methylbut-2-en-1-yl)-2H-chromen-2-one, Osthole
O0426-250MG O0426-1G O0426-5G
TCIAO0426-250MGEA 51 EUR
TCIAO0426-250MG TCIAO0426-1G TCIAO0426-5G
7-Methoxy-8-(3-methyl-2-buten-1-yl)-2H-chromen-2-one ≥98.0% (por GC)
7-Methoxy-8-(3-methyl-2-buten-1-yl)-2H-chromen-2-one
Formula: C₁₅H₁₆O₃
MW: 244,2857 g/mol
Número MDL: MFCD00076049
Núm. CAS: 484-12-8
Índice Merck: 14,06895
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7de89cb08db488ae18ac000f1a6ab93de7f68d2&vid=b7de89cb08db488ae18ac000f1a6ab93de7f68d2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C