n-Octanal diethyl acetal ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
n-Octyl Aldehyde Diethyl Acetal, 1,1-Diethoxyoctane
O0427-5ML
O0427-25ML
TCIAO0427-5MLEA
25
EUR
TCIAO0427-5ML
TCIAO0427-25ML
n-Octanal diethyl acetal ≥97.0% (por GC)
n-Octanal diethyl acetal
Formula:
C₁₂H₂₆O₂ MW: 202.34 g/mol Pto. Ebullición: 115°C |
Número MDL:
MFCD00672807 Núm. CAS: 54889-48-4 EINECS: 259-385-0 UN: 1993 ADR: 3 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |