9-(9-Heptadecanyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
O0428-200MG
O0428-1G
TCIAO0428-200MGEA
76
EUR
TCIAO0428-200MG
TCIAO0428-1G
9-(9-Heptadecanyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
9-(9-Heptadecanyl)-2,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole
Formula:
C₄₁H₆₅B₂NO₄ |
Número MDL:
MFCD16621134 Núm. CAS: 958261-51-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Melting point | 144.0 to 148.0 deg-C |