2-n-Octylbenzotriazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
O0430-200MG
O0430-1G
TCIAO0430-200MGEA
50
EUR
TCIAO0430-200MG
TCIAO0430-1G
2-n-Octylbenzotriazole ≥98.0% (por GC)
2-n-Octylbenzotriazole
Formula:
C₁₄H₂₁N₃ Pto. Ebullición: 110°C |
Número MDL:
MFCD00963848 Núm. CAS: 112642-69-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |