4-n-Octyl-4H-dithieno[3,2-b:2',3'-d]pyrrole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
O0431-200MG O0431-1G
TCIAO0431-200MGEA 84 EUR
TCIAO0431-200MG TCIAO0431-1G
4-n-Octyl-4H-dithieno[3,2-b:2',3'-d]pyrrole ≥98.0% (por GC)
4-n-Octyl-4H-dithieno[3,2-b:2',3'-d]pyrrole
Formula: C₁₆H₂₁NS₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD26793506
Núm. CAS: 141029-75-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae8841a5dca3ecd66d539d91ae59cd33fd56d918&vid=ae8841a5dca3ecd66d539d91ae59cd33fd56d918&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 33.0 to 37.0 deg-C