n-Octylamine hydrobromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: OABr, n-Octylammonium bromide
O0442-1G O0442-5G
TCIAO0442-1GEA 35 EUR
TCIAO0442-1G TCIAO0442-5G
n-Octylamine hydrobromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
n-Octylamine hydrobromide
Formula: C₈H₁₉N·HBr
MW: 210,16 g/mol
Pto. de fusión: 208°C
Número MDL: MFCD00044802
Núm. CAS: 14846-47-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b4a89e43f077a1e890b50f0c2b56c9ada83fdb4&vid=9b4a89e43f077a1e890b50f0c2b56c9ada83fdb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %