Cinamato de etilo 98% (trans-isomers)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: NSC 6773, 3-Phenyl-acrylicacidethylester, Ethyl 3-phenyl-2-propenoate, Cinnamic acid ethyl ester, 3-Phenyl-2-propenoic acid ethyl ester
150531000 150535000 150530025
ACRO150531000EA 29.9 EUR
ACRO150531000 ACRO150535000 ACRO150530025
Cinamato de etilo 98% (trans-isomers)
Cinamato de etilo
Formula: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,21 g/mol
Pto. Ebullición: 271 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 6,5…7.5 °C
Densidad: 1,046 g/cm³
Pto. de inflamación: 135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009189
Núm. CAS: 103-36-6
EINECS: 203-104-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25/25°C) 1.045 to 1.048
Acid value ≤1 mg KOH/g