1-(4-Chlorobenzyl)-1H-indole-3-carbaldehyde ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
O0450-10MG O0450-50MG
TCIAO0450-10MGEA 41 EUR
TCIAO0450-10MG TCIAO0450-50MG
1-(4-Chlorobenzyl)-1H-indole-3-carbaldehyde ≥95.0% (by HPLC)
1-(4-Chlorobenzyl)-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₆H₁₂ClNO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01051808
Núm. CAS: 75629-57-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8eca242af88f69afd9b4bfe58b9245608e0abfcf&vid=8eca242af88f69afd9b4bfe58b9245608e0abfcf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 4.90 to 5.50 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C