Ácido 1-octilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
O0452-1G O0452-5G
TCIAO0452-1GEA 28 EUR
TCIAO0452-1G TCIAO0452-5G
Ácido 1-octilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 1-octilborónico
Formula: C₈H₁₉BO₂
Pto. de fusión: 81°C
Número MDL: MFCD01074560
Núm. CAS: 28741-08-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=127fa7a37457383496940ddaf11adbb219e6bd4d&vid=127fa7a37457383496940ddaf11adbb219e6bd4d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %