4,5,7,8,12,13,15,16-Octafluoro[2.2]paracyclophane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
O0455-1G O0455-5G
TCIAO0455-1GEA 40 EUR
TCIAO0455-1G TCIAO0455-5G
4,5,7,8,12,13,15,16-Octafluoro[2.2]paracyclophane ≥98.0% (por GC)
4,5,7,8,12,13,15,16-Octafluoro[2.2]paracyclophane
Formula: C₁₆H₈F₈
Número MDL: MFCD13195584
Núm. CAS: 1785-64-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7964bfbae46520c0d7c65eb4c451cf846314728&vid=b7964bfbae46520c0d7c65eb4c451cf846314728&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %