2,2'-Oxydiacetyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
O0459-5G O0459-25G
TCIAO0459-5GEA 34 EUR
TCIAO0459-5G TCIAO0459-25G
2,2'-Oxydiacetyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2,2'-Oxydiacetyl chloride
Formula: C₄H₄Cl₂O₃
Pto. Ebullición: 57°C
Número MDL: MFCD00134471
Núm. CAS: 21062-20-4
EINECS: 244-186-3
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1139198115523ec99d7a145f3be2188bdda1af83&vid=1139198115523ec99d7a145f3be2188bdda1af83&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %