(S)-2-Octyl 4-[4-(Hexyloxy)benzoyloxy]benzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-[4-(Hexyloxy)benzoyloxy]benzoic acid (S)-2-Octyl ester
O0461-1G O0461-5G
TCIAO0461-1GEA 65 EUR
TCIAO0461-1G TCIAO0461-5G
(S)-2-Octyl 4-[4-(Hexyloxy)benzoyloxy]benzoate ≥98.0% (por GC)
(S)-2-Octyl 4-[4-(Hexyloxy)benzoyloxy]benzoate
Formula: C₂₈H₃₈O₅
MW: 454,61 g/mol
Número MDL: MFCD01941070
Núm. CAS: 87321-20-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +25.0 to +29.0 deg (C=5, THF)