Cinamato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: NSC 6773, 3-Phenyl-acrylicacidethylester, Ethyl 3-phenyl-2-propenoate, Cinnamic acid ethyl ester, 3-Phenyl-2-propenoic acid ethyl ester
A12906.0E A12906.22 A12906.36
A12906.0EEA 449 EUR
A12906.0E A12906.22 A12906.36
Cinamato de etilo ≥98%
Cinamato de etilo
Purity: 98+% CAS No.: 103-36-6 Molecular Formula: C11H12O2 Formula Weight: 176.22 Flash Point: 135°(275°F) Physical Form: Liquid Density: 1.049 Refractive Index: 1.5590 Appearance: Colourless Melting Point: 7° Boiling Point: 270-272° Beilstein Reference: 1238804 Merck Reference: 14,2299 MDL No.: MFCD00009189
Formula: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,21 g/mol
Pto. Ebullición: 270…272 °C
Pto. de fusión: 7 °C
Densidad: 1,049
Pto. de inflamación: 135 °C (275 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009189
Núm. CAS: 103-36-6
EINECS: 203-104-6
Índice Merck: 14,2299