3-Oxetano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Oxetan-3-one
O0467-1G O0467-5G
TCIAO0467-1GEA 48 EUR
TCIAO0467-1G TCIAO0467-5G
3-Oxetano ≥97.0% (por GC)
3-Oxetano
Formula: C₃H₄O₂
Pto. Ebullición: 106°C
Pto. de inflamación: 26°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09263255
Núm. CAS: 6704-31-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5783328b68dc68bcdce9621005b0881b146ff184&vid=5783328b68dc68bcdce9621005b0881b146ff184&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %