2-Amino-3-(2-oxo-1,2-dihydroquinolin-4-yl)propanoic acid hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
O0468-25G
O0468-5G
TCIAO0468-25GEA
143
EUR
TCIAO0468-25G
TCIAO0468-5G
2-Amino-3-(2-oxo-1,2-dihydroquinolin-4-yl)propanoic acid hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2-Amino-3-(2-oxo-1,2-dihydroquinolin-4-yl)propanoic acid hydrochloride
Formula:
C₁₂H₁₃ClN₂O₃ Pto. de fusión: 225°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03839816 Núm. CAS: 4876-14-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -1.0 to +1.0 deg (C=0.1, DMSO) |