2,2'-(2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorohexane-1,6-diyl)bis(oxirane) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
O0469-5G O0469-25G
TCIAO0469-5GEA 122 EUR
TCIAO0469-5G TCIAO0469-25G
2,2'-(2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorohexane-1,6-diyl)bis(oxirane) ≥98.0% (por GC)
2,2'-(2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorohexane-1,6-diyl)bis(oxirane)
Formula: C₁₀H₁₀F₈O₂
Pto. Ebullición: 112°C
Pto. de inflamación: 133°C
Número MDL: MFCD01320774
Núm. CAS: 791-22-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2b5df97ee9efb69c0a3d82c923e1feb96b60cb4&vid=b2b5df97ee9efb69c0a3d82c923e1feb96b60cb4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %