4-Cyano-4-phenylcyclohexanone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
O0470-5G O0470-25G
TCIAO0470-5GEA 79 EUR
TCIAO0470-5G TCIAO0470-25G
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone ≥98.0% (por GC)
4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
Formula: C₁₃H₁₃NO
Número MDL: MFCD00044816
Núm. CAS: 25115-74-6
EINECS: 246-631-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1fb36648681c380b478e25a89442def0bbfdc61&vid=d1fb36648681c380b478e25a89442def0bbfdc61&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C