Oxetan-3-yl 4-methylbenzenesulphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: p-Toluenesulphonic acid 3-Oxetanyl ester, 3-Oxetanyl p-Toluenesulphonate, 3-Oxetanyl Tosylate
O0473-5G O0473-25G
TCIAO0473-5GEA 97 EUR
TCIAO0473-5G TCIAO0473-25G
Oxetan-3-yl 4-methylbenzenesulphonate ≥98.0% (por GC)
Oxetan-3-yl 4-methylbenzenesulphonate
Formula: C₁₀H₁₂O₄S
MW: 228,27 g/mol
Número MDL: MFCD08544401
Núm. CAS: 26272-83-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5918684ab038b52113bedf04a43618ed241dcac&vid=c5918684ab038b52113bedf04a43618ed241dcac&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 89.0 deg-C