Oxitetraciclina clorhidrato ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
O0475-5G O0475-25G
TCIAO0475-5GEA 23 EUR
TCIAO0475-5G TCIAO0475-25G
Oxitetraciclina clorhidrato ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Oxitetraciclina clorhidrato
Formula: C₂₂H₂₅ClN₂O₉
MW: 496.90 g/mol
Número MDL: MFCD00135815
Núm. CAS: 2058-46-0
EINECS: 218-161-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 14,06976
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25de97a1d17c9b3abfda25366012551c30790574&vid=25de97a1d17c9b3abfda25366012551c30790574&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -170 to -185 deg (C=1, 1mol/L HCl)