n-Octyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Acrylic acid n-Octyl ester
Estabilización:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
O0478-25ML
O0478-500ML
TCIAO0478-25MLEA
17
EUR
TCIAO0478-25ML
TCIAO0478-500ML
n-Octyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
n-Octyl acrylate
Formula:
C₁₁H₂₀O₂ MW: 184,28 g/mol Pto. Ebullición: 57°C |
Número MDL:
MFCD00048935 Núm. CAS: 2499-59-4 EINECS: 219-696-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |