1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
O0481-5G O0481-25G
TCIAO0481-5GEA 27 EUR
TCIAO0481-5G TCIAO0481-25G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate
Formula: C₉H₈F₈O₂
Pto. Ebullición: 88°C
Pto. de inflamación: 81°C
Número MDL: MFCD00039278
Núm. CAS: 355-93-1
EINECS: 206-596-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc5e459e350a4636cc58ee87125b6afe52d00334&vid=dc5e459e350a4636cc58ee87125b6afe52d00334&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %