OTX015 ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
O0482-10MG O0482-50MG
TCIAO0482-10MGEA 78 EUR
TCIAO0482-10MG TCIAO0482-50MG
OTX015 ≥98.0% (by HPLC)
OTX015
Formula: C₂₅H₂₂ClN₅O₂S
Pto. de fusión: 220°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD26960949
Núm. CAS: 202590-98-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 13.50 to 15.00 %