n-Octylamine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
O0484-1G
O0484-5G
TCIAO0484-1GEA
28
EUR
TCIAO0484-1G
TCIAO0484-5G
n-Octylamine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
n-Octylamine hydrochloride
Formula:
C₈H₁₉N·HCl Pto. de fusión: 198°C |
Número MDL:
MFCD00042019 Núm. CAS: 142-95-0 EINECS: 205-574-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |