Sodium tricyanomethanide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
O0489-5G O0489-25G
TCIAO0489-5GEA 89 EUR
TCIAO0489-5G TCIAO0489-25G
Sodium tricyanomethanide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Formula: C₄N₃Na
Número MDL: MFCD00174290
Núm. CAS: 36603-80-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1b8f2558458d33cfc09e7efe21ef72bc2005432&vid=b1b8f2558458d33cfc09e7efe21ef72bc2005432&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %