OAC1 ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

O0490-10MG O0490-50MG
TCIAO0490-10MGEA 70 EUR
TCIAO0490-10MG TCIAO0490-50MG
OAC1 ≥98.0% (por GC)
OAC1
Formula: C₁₄H₁₁N₃O
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00572806
Núm. CAS: 300586-90-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b3528bbac067ab8deafecfca723deb3b3f86b95&vid=7b3528bbac067ab8deafecfca723deb3b3f86b95&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR