2-Octin-1-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
O0493-5ML O0493-25ML
TCIAO0493-5MLEA 39 EUR
TCIAO0493-5ML TCIAO0493-25ML
2-Octin-1-ol ≥98.0% (por GC)
2-Octin-1-ol
Formula: C₈H₁₄O
MW: 126.2 g/mol
Pto. Ebullición: 78°C
Pto. de fusión: –18°C
Pto. de inflamación: 91°C
Número MDL: MFCD00039542
Núm. CAS: 20739-58-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %