Tetrafluoroborato de sodio ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sodio tetrafluoroborato
O0494-25G
O0494-500G
TCIAO0494-25GEA
16
EUR
TCIAO0494-25G
TCIAO0494-500G
Tetrafluoroborato de sodio ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Tetrafluoroborato de sodio
Formula:
BF₄Na Pto. de fusión: 384°C |
Número MDL:
MFCD00003515 Núm. CAS: 13755-29-8 EINECS: 237-340-6 Índice Merck: 14,08617 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Ion exchange titration) | min. 95.0 % |