9-n-Octyl-3,6-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 9-n-Octyl-9H-carbazole-3,6-diboronic acid bis(pinacol) ester
O0497-1G O0497-5G
TCIAO0497-1GEA 138 EUR
TCIAO0497-1G TCIAO0497-5G
9-n-Octyl-3,6-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
9-n-Octyl-3,6-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
Formula: C₃₂H₄₇B₂NO₄
MW: 531,35 g/mol
Número MDL: MFCD23703113
Núm. CAS: 478706-06-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba44d061d63011c188af02f2c185076cfd182f0d&vid=ba44d061d63011c188af02f2c185076cfd182f0d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C