Ocaperidone ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
O0498-100MG O0498-25MG
TCIAO0498-100MGEA 351 EUR
TCIAO0498-100MG TCIAO0498-25MG
Ocaperidone ≥98.0% (by HPLC)
Ocaperidone
Formula: C₂₄H₂₅FN₄O₂
Número MDL: MFCD00866668
Núm. CAS: 129029-23-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 12.80 to 13.80 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C