Oxibendazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
O0499-100MG O0499-500MG
TCIAO0499-100MGEA 87 EUR
TCIAO0499-100MG TCIAO0499-500MG
Oxibendazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Oxibendazole
Formula: C₁₂H₁₅N₃O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00133728
Núm. CAS: 20559-55-1
EINECS: 243-877-7
Índice Merck: 14,06936
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %