3,4-Dihydro-3-oxo-2H[1,4]benzothiazin-2ylacetic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
O0504-1G O0504-5G
TCIAO0504-1GEA 54 EUR
TCIAO0504-1G TCIAO0504-5G
3,4-Dihydro-3-oxo-2H[1,4]benzothiazin-2ylacetic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3,4-Dihydro-3-oxo-2H[1,4]benzothiazin-2ylacetic acid
Formula: C₁₀H₉NO₃S
Número MDL: MFCD00087524
Núm. CAS: 6270-74-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %