Olmesartan medoxomil ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl 1-((2'-(2H-tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-4-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate, (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl-1-((2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-4-(2-hydroxypropan-2-yl)-2-propyl-1H-imidazole-5-carboxylate
O0510-1G O0510-5G
TCIAO0510-1GEA 54 EUR
TCIAO0510-1G TCIAO0510-5G
Olmesartan medoxomil ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Olmesartan medoxomil
Formula: C₂₉H₃₀N₆O₆
MW: 558,60 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00944911
Núm. CAS: 144689-63-4
Índice Merck: 14,06839
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %