Sodium 4-phenylbutyrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Sodium 4-phenylbutanoate, 4-Phenylbutyric acid sodium salt
O0511-1G
O0511-5G
TCIAO0511-1GEA
45
EUR
TCIAO0511-1G
TCIAO0511-5G
Sodium 4-phenylbutyrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Sodium 4-phenylbutyrate
Formula:
C₁₀H₁₁O₂·Na MW: 186,2 g/mol |
Número MDL:
MFCD00800247 Núm. CAS: 1716-12-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |