Octadecyl rhodamine B chloride
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-(Diethylamino)-N,N-diethyl-9-[2-[(octadecyloxy)carbonyl]phenyl]-3H-xanthen-3-iminium chloride, 3,6-Bis(diethylamino)-9-[2-[(octadecyloxy)carbonyl]phenyl]xanthylium chloride, N-[6-(Diethylamino)-9-[2-[(octadecyloxy)carbonyl]phenyl]-3H-xanthen-3-ylidene]-N-ethylethanaminium chloride
O0512-10MG O0512-50MG
TCIAO0512-10MGEA 140 EUR
TCIAO0512-10MG TCIAO0512-50MG
Octadecyl rhodamine B chloride
Octadecyl rhodamine B chloride
Formula: C₄₆H₆₇ClN₂O₃
MW: 731,50 g/mol
Número MDL: MFCD00467892
Núm. CAS: 65603-19-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) gt. 3.5 to 4.1 %