3-Oxo-4-aza-5alpha-androst-1-ene-17beta-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-4a,6a-Dimethyl-2-oxo-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic acid
O0515-1G O0515-5G
TCIAO0515-1GEA 48 EUR
TCIAO0515-1G TCIAO0515-5G
3-Oxo-4-aza-5alpha-androst-1-ene-17beta-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Oxo-4-aza-5alpha-androst-1-ene-17beta-carboxylic acid
Formula: C₁₉H₂₇NO₃
MW: 317.43 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08063794
Núm. CAS: 104239-97-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -3.0 to -6.0 deg (C=1, pyridine)